Learn More
5-Fluoro-2-hidroxi-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15491649
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
136888-20-5
C5H3FN2O3
158.088
MFCD05662412
BLFUHTOZIOQGBU-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-fluoro-3-nitropyridin-2-ol, 5-fluoro-3-nitropyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-3-nitro-5-fluoropyridine, 2-hydroxy-5-fluoro-3-nitropyridine, 2 1h-pyridinone, 5-fluoro-3-nitro, pubchem2975, acmc-1cgzr, ksc520k3n, 5-fluoro-2-hydroxy-3-nitrop
10583047
5-fluoro-3-nitro-1H-piridin-2-ona
C1=C(C(=O)NC=C1F)[N+](=O)[O-]
136888-20-5
C5H3FN2O3
158.088
MFCD05662412
BLFUHTOZIOQGBU-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-fluoro-3-nitropyridin-2-ol, 5-fluoro-3-nitropyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-3-nitro-5-fluoropyridine, 2-hydroxy-5-fluoro-3-nitropyridine, 2 1h-pyridinone, 5-fluoro-3-nitro, pubchem2975, acmc-1cgzr, ksc520k3n, 5-fluoro-2-hydroxy-3-nitrop
10583047
5-fluoro-3-nitro-1H-piridin-2-ona
C1=C(C(=O)NC=C1F)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine
Cantidad 5 g
Beilstein 7582013
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido