Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62170.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447116
  • 492.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1844839-22-0
250.076
4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 5-fluoro-2-formylphenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-4-fluorobenzaldehyde
4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
C13H16BFO3
DGVLPOACSLDJBC-UHFFFAOYSA-N
53217354
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)C=O
Especificaciones
5-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid pinacol ester
1844839-22-0
4-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 5-fluoro-2-formylphenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-4-fluorobenzaldehyde
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)F)C=O
250.076
250.07
96%
1g
C13H16BFO3
DGVLPOACSLDJBC-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
53217354
Solid
Videos
SDS Documentos