Learn More
5-Fluoro-1-indanona, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10434535
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
700-84-5
C9H7FO
150.15
MFCD00041031
WVPPBVAMKNQXJA-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-1-indanone, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-fluoro-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-inden-1-one, 5-fluoroindanone, 5-fluoro indanone, pubchem2388, 5-flouro-1-indanone, pubchem13785
136537
FC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
700-84-5
C9H7FO
150.15
MFCD00041031
WVPPBVAMKNQXJA-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-1-indanone, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 5-fluoro-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-inden-1-one, 5-fluoroindanone, 5-fluoro indanone, pubchem2388, 5-flouro-1-indanone, pubchem13785
136537
FC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-1-indanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 39°C
Color White to Yellow
Punto de ebullición 92°C to 93°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC 5-fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoro-1-indanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.