Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
5' Fluorescent Labeled Oligo
Marca: Applied Biosystems™ 450017
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Los cebadores personalizados con etiqueta 5' son ideales para aplicaciones que incluyen análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipificación y PCR. Elija entre FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™y PET™ como etiquetas 5 fluorescentes. Los oligos se desalan; también se dispone de purificación por HPLC.Especificaciones
Cebadores personalizados con etiqueta 5', 300.000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 5' tintura para reporteros, 12 meses de vida útil, desalinizados, opción de purificación por HPLC con mayor escala, almacenamiento en –20 °C, para uso en fragmentos. | |
1,524 m | |
FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC | |
300.000pmol | |
Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR |
Cebador de prisma personalizado | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Etiquetado 5' | |
Desalinización, HPLC | |
Solución o secado |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.