Learn More
5-Ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.