Learn More
5-Cianotiofeno-2-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15491679
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
21512-16-3
C6H3NOS
137.156
MFCD09037804
PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
12280004
5-formiltiofeno-2-carbonitrilo
C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
21512-16-3
C6H3NOS
137.156
MFCD09037804
PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
12280004
5-formiltiofeno-2-carbonitrilo
C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde is found in caper and may have pest control activity against meloidogyne incognita.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cianotiofeno-2-carboxaldehído se encuentra en alcaparras y puede tener actividad de control de plagas contra la meloidogyne incognita.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 90°C to 95°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Beilstein 115517
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido