Learn More
Bromuro de5-cianopentilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y cloruros ácidos. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad. Almacenar lejos del aire.
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y cloruros ácidos. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad. Almacenar lejos del aire.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Cyanopentylzinc bromide |
Nombre de nota | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 1443250-11-0 |
Fórmula molecular | C6H10BrNZn |
Fórmula lineal | N≡C(CH2)5ZnBr |
Número MDL | MFCD08741503 |
Cantidad | 50 mL |
Número UN | UN3399 |
Sensibilidad | Air sensitive; May form a precipitate |
Sinónimo | 5-cyanovalerylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-cyanovalerylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 5-cyanopentylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |