Learn More
Alfa Aesar™ 5-Cyano-3-(3-oxocyclopentyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63625.MD
Detalles adicionales : CAS : 675831-64-8 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450419
  • 161.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
675831-64-8
224.263
3-3-oxocyclopentyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-3-oxocyclopentyl-5-cyano-1h-indole, 3-3-oxo-cyclopentyl-1h-indole-5-carbonitrile, 1h-indole-5-carbonitrile, 3-3-oxocyclopentyl
3-(3-oxocyclopentyl)-1H-indole-5-carbonitrile
C14H12N2O
PCCIEBVCPXEIFS-UHFFFAOYSA-N
22139459
C1CC(=O)CC1C2=CNC3=C2C=C(C=C3)C#N
Especificaciones
5-Cyano-3-(3-oxocyclopentyl)indole
675831-64-8
UN3439
PCCIEBVCPXEIFS-UHFFFAOYSA-N
3-(3-oxocyclopentyl)-1H-indole-5-carbonitrile
22139459
Solid
250mg
C14H12N2O
3-3-oxocyclopentyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-3-oxocyclopentyl-5-cyano-1h-indole, 3-3-oxo-cyclopentyl-1h-indole-5-carbonitrile, 1h-indole-5-carbonitrile, 3-3-oxocyclopentyl
C1CC(=O)CC1C2=CNC3=C2C=C(C=C3)C#N
224.263
224.26
95%