Learn More
Cloruro de 5-clorovaleroilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037489
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
1575-61-7
C5H8Cl2O
155.02
MFCD00000758
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
74089
5-chloropentanoyl chloride
ClCCCCC(Cl)=O
1575-61-7
C5H8Cl2O
155.02
MFCD00000758
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
74089
5-chloropentanoyl chloride
ClCCCCC(Cl)=O
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) has been used in the development and validation of a GC-FID method for the analysis of low level impurities present in 5-CVC. It has been used in the synthesis of anion-exchange resins by acylation of polystyrene/divinylbenzene and subsequent amination with trimethylamine. It is commonly used as alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and other specialty chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 5clorovaleroilo (5-CVC) se ha utilizado en el desarrollo y validación de un método GC-FID para el análisis de impurezas de bajo nivel presentes en 5-CVC. Se ha utilizado en la síntesis de resinas de intercambio aniónico por la acilación de poliestireno/divinilbenceno y la consiguiente aminación con trimetilamina. Se utiliza comúnmente como agente alquilante en la síntesis de productos farmacéuticos intermedios y otros productos químicos especiales.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes, las bases, los alcoholes y las aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Chlorovaleroyl chloride
Densidad 1.2
Punto de ebullición 38°C to 39°C
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)4COCl
Índice de refracción 1.464
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 1745182
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.02
Porcentaje de pureza 98%