Learn More
Ácido 5-clorotiofeno-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002041
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
24065-33-6
C5H3ClO2S
162.59
MFCD00041426
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
95048
ácido 5-clorotiofeno-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
24065-33-6
C5H3ClO2S
162.59
MFCD00041426
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
95048
ácido 5-clorotiofeno-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Nombre del producto químico o material 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146°C to 150°C
Color Amarillo crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.