Learn More
Cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041249
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
42518-98-9
C5H2Cl2OS
181.03
MFCD00043886
BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
5-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 5-chorothiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro, pubchem16132, ksc235i7t, 5-chlorothiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoylchloride
589223
cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo
ClC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
42518-98-9
C5H2Cl2OS
181.03
MFCD00043886
BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
5-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 5-chorothiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro, pubchem16132, ksc235i7t, 5-chlorothiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoylchloride
589223
cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo
ClC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride used as a intermediate for rivaroxaban.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo se utiliza como intermedio para el rivaroxabán.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Punto de fusión 4°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.04
Porcentaje de pureza 98%