Learn More
5-cloropiridazin-3(2H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881056
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
660425-07-0
C4H3ClN2O
130.53
MFCD12198134
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
19905718
4-cloro-1H-piridazina-6-ona
ClC1=CC(=O)NN=C1
660425-07-0
C4H3ClN2O
130.53
MFCD12198134
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
19905718
4-cloro-1H-piridazina-6-ona
ClC1=CC(=O)NN=C1
Nombre del producto químico o material 5-chloropyridazin-3(2H)-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.53
Porcentaje de pureza 97%