Learn More
5-(Clorometil)-1-metil-3-tien-2-il-1H-pirazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3174990
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
876316-96-0
C9H9ClN2S
212.695
MFCD08435886
GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
18525812
5-(clorometil)-1-metil-3-tiofen-2-ilpirazol
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
876316-96-0
C9H9ClN2S
212.695
MFCD08435886
GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
18525812
5-(clorometil)-1-metil-3-tiofen-2-ilpirazol
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.7
Porcentaje de pureza 97%