Learn More
5-clorobenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391246
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
24603-63-2
C7H4ClNO2
169.564
WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
3714169
5-cloro-1,2-benzoxazol-3-ona
C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
24603-63-2
C7H4ClNO2
169.564
WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
3714169
5-cloro-1,2-benzoxazol-3-ona
C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
Nombre del producto químico o material 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.57
Porcentaje de pureza 97%