Learn More
Cloruro de 5-cloro-3-metilbenzo[b]tiofen-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |