Learn More
Ácido 5-cloro-3-metil-1-benzotiofen-2-carboxílico, grado técnico, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510090
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
50451-84-8
C10H7ClO2S
226.67
MFCD03407361
KEYCXZNZFABITO-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic ac, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
2794614
ácido 5-cloro-3-metil-1-benzotiofen-2-carboxílico
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(O)=O
50451-84-8
C10H7ClO2S
226.67
MFCD03407361
KEYCXZNZFABITO-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic ac, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
2794614
ácido 5-cloro-3-metil-1-benzotiofen-2-carboxílico
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(O)=O
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.68
Porcentaje de pureza 95%