Learn More
5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole, 97%, Maybridge
Marca: Maybridge SEW03081DA
Detalles adicionales : CAS : 74461-64-6 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. | 1g |
---|---|
Envase | Amber Glass Bottle |
74461-64-6 | |
169.023 | |
FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N | |
332610 | |
C(C1=NSC(=N1)Cl)Cl |
C3H2Cl2N2S | |
MFCD00096470 | |
5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci | |
5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole |
Especificación
5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole | |
1g | |
97.0 | |
C3H2Cl2N2S | |
5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci | |
C(C1=NSC(=N1)Cl)Cl | |
169.023 | |
169.03 |
Amber Glass Bottle | |
74461-64-6 | |
97% | |
MFCD00096470 | |
FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole | |
332610 | |
97% |