Learn More
5-Chloro-2-toluidine, TRC
Product Code. 30350295
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Quantity Unit Size
30350295 1 g 1g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30350295 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC4216051G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 5-Chloro-2-methylaniline
CAS 95-79-4
Molecular Formula C7 H8 Cl N
Quantity 1 g
Synonym Fast Red KB Base (6CI), o-Toluidine, 5-chloro- (8CI), 5-Chloro-2-methylbenzenamine, 2-Amino-4-chlorotoluene, 2-Methyl-5-chloroaniline, 3-Chloro-6-methylaniline, 4-Chloro-2-aminotoluene, 5-Chloro-2-methylaniline, 5-Chloro-2-methylphenylamine, 5-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, Acco Fast Red KB base, Ansibase Red KB, Azoene Fast Red KB base, Fast Red KB amine, Fast Red KB salt, Fast Red KB salt Supra, Fast Red KB-T Base, Fast Red KBS salt, Genazo Red KB soln, Hiltonil Fast Red KB base, Metrogen Red Former KB soln, NSC 7094, Naphthosol Fast Red KB base, Pharmazoid Red KB, Red KB base, Spectrolene Red KB, Stable Red KB base
InChI Formula InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(Cl)cc1N
IUPAC Name 5-chloro-2-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 141.6
Formula Weight 141.0345
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.