Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 95%
Catalog Number p-7055788
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
35375-74-7
C7H4ClF3N2O2
240.566
MFCD01312277
AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
2773813
5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
35375-74-7
C7H4ClF3N2O2
240.566
MFCD01312277
AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
2773813
5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 112°C to 114°C
Color Yellow
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Solid