Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-methylbenzothiazole, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H55743.06
Detalles adicionales : CAS : 1006-99-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442078
  • 44.30€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 4
1006-99-1
183.653
XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
13873
CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
C8H6ClNS
MFCD00022881
5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
5-cloro-2-metil-1,3-benzotiazol
Especificaciones
5-Chloro-2-methylbenzothiazole
65°C to 70°C
1006-99-1
MFCD00022881
XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
5-cloro-2-metil-1,3-benzotiazol
13873
Sólido
Marrón a blanco
5g
C8H6ClNS
5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
183.653
183.66
98%
Videos
SDS Documentos