missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de 5-cloro-2-metilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 5-cloro-2-metilbencenosulfonilo es una importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
El cloruro de 5-cloro-2-metilbencenosulfonilo es una importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride |
Índice de refracción | 1.5697 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.09 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'