missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-methoxypyridine, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ H59376.09

Detalles adicionales : CAS : 13473-01-3 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III

Cantidad. 10g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15495668

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

13473-01-3
143.57
NPYYXUYLIHZYOU-UHFFFAOYSA-N
4738276
COC1=NC=C(C=C1)Cl
C6H6ClNO
MFCD06254388
5-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-5-chloro pyridine, pubchem6602, 2-methoxy-5-chloropyridine, acmc-1c02r, ksc494g7j, 5-chloranyl-2-methoxy-pyridine, 5-chloro-2-methoxypyridine
5-chloro-2-methoxypyridine

Especificaciones

5-Chloro-2-methoxypyridine
1.5260
Colorless to Yellow
13473-01-3
MFCD06254388
5-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-5-chloro pyridine, pubchem6602, 2-methoxy-5-chloropyridine, acmc-1c02r, ksc494g7j, 5-chloranyl-2-methoxy-pyridine, 5-chloro-2-methoxypyridine
COC1=NC=C(C=C1)Cl
143.57
143.57
98%
1.193g/mL
181°C to 182°C
10g
C6H6ClNO
UN1993
NPYYXUYLIHZYOU-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-methoxypyridine
4738276
Liquid
Videos
SDS Documentos