Learn More
5-cloro-2-metoxifenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.66 |
Porcentaje de pureza | 97% |