Learn More
5-Cloro-2-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se aplica en una preparación eficaz de indolizinas a través de una reacción de acoplamiento cruzado catalizada de paladio en tándem y cicloisomerización, así como en la síntesis y las relaciones estructura-actividad de derivados de 2-aminoquinazolina como una nueva clase de moduladores alostéricos negativos de receptores 5 glutamato metabotrópicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar alejado del calor, la luz y los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de la exposición a la luz. Mantener refrigerado.
Se aplica en una preparación eficaz de indolizinas a través de una reacción de acoplamiento cruzado catalizada de paladio en tándem y cicloisomerización, así como en la síntesis y las relaciones estructura-actividad de derivados de 2-aminoquinazolina como una nueva clase de moduladores alostéricos negativos de receptores 5 glutamato metabotrópicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar alejado del calor, la luz y los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de la exposición a la luz. Mantener refrigerado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-iodopyridine |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 9321405 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.44 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |