Learn More
5-Cloro-2-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7055695
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
244221-57-6
C5H3ClIN
239.44
MFCD07368864
CXWLXKZIXLOBCC-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-5-chloropyridine, 5-chloro-2-iodo-pyridine, pubchem6574, acmc-209gc5, ksc493k7f, pyridine, 5-chloro-2-iodo
11118148
5-cloro-2-yodopiridina
C1=CC(=NC=C1Cl)I
244221-57-6
C5H3ClIN
239.44
MFCD07368864
CXWLXKZIXLOBCC-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-5-chloropyridine, 5-chloro-2-iodo-pyridine, pubchem6574, acmc-209gc5, ksc493k7f, pyridine, 5-chloro-2-iodo
11118148
5-cloro-2-yodopiridina
C1=CC(=NC=C1Cl)I
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se aplica en una preparación eficaz de indolizinas a través de una reacción de acoplamiento cruzado catalizada de paladio en tándem y cicloisomerización, así como en la síntesis y las relaciones estructura-actividad de derivados de 2-aminoquinazolina como una nueva clase de moduladores alostéricos negativos de receptores 5 glutamato metabotrópicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar alejado del calor, la luz y los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de la exposición a la luz. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-iodopyridine
Cantidad 1 g
Beilstein 9321405
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido