Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 5-cloro-2-fluorofenilacético, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ H26443.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441420
  • 64.09€ / 1 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
261762-97-4
188.582
NOKLOLLCDCEFAK-UHFFFAOYSA-N
2773723
C1=CC(=C(C=C1Cl)CC(=O)O)F
C8H6ClFO2
MFCD01631439
5-chloro-2-fluorophenylacetic acid, 2-5-chloro-2-fluorophenyl acetic acid, 5-chloro-2-fluorophenyl acetic acid, pubchem7141, 5-chloro-2-fluoro-phenylacetic acid, 2-5-chloro-2-fluorophenyl aceticacid, benzeneacetic acid,5-chloro-2-fluoro
ácido 2-(5-cloro-2-fluorofenil)acético
Especificaciones
5-Chloro-2-fluorophenylacetic acid
261762-97-4
MFCD01631439
NOKLOLLCDCEFAK-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-(5-cloro-2-fluorofenil)acético
2773723
97%
1g
C8H6ClFO2
5-chloro-2-fluorophenylacetic acid, 2-5-chloro-2-fluorophenyl acetic acid, 5-chloro-2-fluorophenyl acetic acid, pubchem7141, 5-chloro-2-fluoro-phenylacetic acid, 2-5-chloro-2-fluorophenyl aceticacid, benzeneacetic acid,5-chloro-2-fluoro
C1=CC(=C(C=C1Cl)CC(=O)O)F
188.582
188.59
Videos
SDS Documentos