Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-(5-methyl-2-furyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64584.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491859
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD20390386
Especificaciones
5-Chloro-2-(5-methyl-2-furyl)benzimidazole
MFCD20390386
Solid
1g
232.67
95%
Videos
SDS Documentos