missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-(4-nitrophenyl)benzimidazole, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H64228.MD

Detalles adicionales : CAS : 46992-58-9 Peso : 0.00025kg

Cantidad. 250mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15491329

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

46992-58-9
273.676
QKNRQPCMOBTDIW-UHFFFAOYSA-N
376352
C1=CC(=CC=C1C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)Cl)[N+](=O)[O-]
C13H8ClN3O2
MFCD15173047
6-chloro-2-4-nitrophenyl-1h-benzimidazole, 5-chloro-2-4-nitro-phenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 6-chloro-2-4-nitrophenyl, 5-chloro-2-4-nitrophenyl-1h-1,3-benzodiazole
6-chloro-2-(4-nitrophenyl)-1H-benzimidazole

Especificaciones

5-Chloro-2-(4-nitrophenyl)benzimidazole
46992-58-9
MFCD15173047
QKNRQPCMOBTDIW-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-(4-nitrophenyl)-1H-benzimidazole
376352
Solid
250mg
C13H8ClN3O2
6-chloro-2-4-nitrophenyl-1h-benzimidazole, 5-chloro-2-4-nitro-phenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 6-chloro-2-4-nitrophenyl, 5-chloro-2-4-nitrophenyl-1h-1,3-benzodiazole
C1=CC(=CC=C1C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)Cl)[N+](=O)[O-]
273.676
273.68
95%
Videos
SDS Documentos