Learn More
5-Chloro-2-[4-(methylthio)phenyl]benzimidazole, 95%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H64540.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498966
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD15173049
Especificaciones
5-Chloro-2-[4-(methylthio)phenyl]benzimidazole
MFCD15173049
Solid
5g
274.77
95%
Videos
SDS Documentos