Learn More
5-Chloro-2-[4-(dimethylamino)phenyl]benzimidazole, 95%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H64992.03
Detalles adicionales : CAS : 1030574-44-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499296
  • 260.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1030574-44-7
MFCD15173053
4-(5-Chloro-2-benzimidazolyl)-N,N-dimethylaniline
Especificaciones
5-Chloro-2-[4-(dimethylamino)phenyl]benzimidazole
1030574-44-7
22393779
271.75
95%
1g
MFCD15173053
4-(5-Chloro-2-benzimidazolyl)-N,N-dimethylaniline
Solid
Videos
SDS Documentos