Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-(4-chlorophenyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64168.06
Detalles adicionales : CAS : 69498-30-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451249
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
69498-30-2
263.121
CWLKFFOXFNQDQP-UHFFFAOYSA-N
376348
C1=CC(=CC=C1C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)Cl)Cl
C13H8Cl2N2
MFCD11849216
6-chloro-2-4-chlorophenyl-1h-benzimidazole, 5-chloro-2-4-chlorophenyl benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-chloro-2-4-chlorophenyl, 5-chloro-2-4-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole
6-chloro-2-(4-chlorophenyl)-1H-benzimidazole
Especificación
5-Chloro-2-(4-chlorophenyl)benzimidazole
69498-30-2
MFCD11849216
CWLKFFOXFNQDQP-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-(4-chlorophenyl)-1H-benzimidazole
376348
Solid
5g
C13H8Cl2N2
6-chloro-2-4-chlorophenyl-1h-benzimidazole, 5-chloro-2-4-chlorophenyl benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-chloro-2-4-chlorophenyl, 5-chloro-2-4-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole
C1=CC(=CC=C1C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)Cl)Cl
263.121
263.12
95%