missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-(2-chlorophenyl)benzimidazole, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H64165.06

Detalles adicionales : CAS : 14225-75-3 Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15491239

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

14225-75-3
263.121
MPTBPLMLCWMQGI-UHFFFAOYSA-N
278811
C1=CC=C(C(=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)Cl)Cl
C13H8Cl2N2
MFCD01929354
5-chloro-2-2-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 6-chloro-2-2-chlorophenyl-1h-benzimidazole, 5-chlor-2-2-chlorphenyl-1h-benzimidazol, 5-chloro-2-2-chlorophenyl-1h-benzoimidazole, 5-chloro-2-2-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, 5-chloro-2-2-chloro-phenyl-1 3 h-benzoimidazole
6-chloro-2-(2-chlorophenyl)-1H-benzimidazole

Especificaciones

5-Chloro-2-(2-chlorophenyl)benzimidazole
14225-75-3
MFCD01929354
MPTBPLMLCWMQGI-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-(2-chlorophenyl)-1H-benzimidazole
278811
Solid
5g
C13H8Cl2N2
5-chloro-2-2-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 6-chloro-2-2-chlorophenyl-1h-benzimidazole, 5-chlor-2-2-chlorphenyl-1h-benzimidazol, 5-chloro-2-2-chlorophenyl-1h-benzoimidazole, 5-chloro-2-2-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, 5-chloro-2-2-chloro-phenyl-1 3 h-benzoimidazole
C1=CC=C(C(=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)Cl)Cl
263.121
263.12
95%
Videos
SDS Documentos