Learn More
5-Cloro-1-metil-4-nitroimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053995
21.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4897-25-0
C4H4ClN3O2
161.545
MFCD00233664
OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1-methyl-4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, 1-methyl-5-chloro-4-nitroimidazole, pcmni, imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, unii-p917jw98bd, 1-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole, 1-methyl-4-nitro-5-chloro imidazole, cmni, acmc-1api8
21010
5-cloro-1-metil-4-nitroimidazol
CN1C=NC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4897-25-0
C4H4ClN3O2
161.545
MFCD00233664
OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1-methyl-4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, 1-methyl-5-chloro-4-nitroimidazole, pcmni, imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, unii-p917jw98bd, 1-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole, 1-methyl-4-nitro-5-chloro imidazole, cmni, acmc-1api8
21010
5-cloro-1-metil-4-nitroimidazol
CN1C=NC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo