Learn More
Cloruro de 5-cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonilo, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CD10088EA
Detalles adicionales : CAS : 88398-93-0 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10039111
  • 193.00€ / 10 g
Envío estimado: 16-08-2021
88398-93-0
229.075
HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
2777126
CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
C5H6Cl2N2O2S
MFCD00052536
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
cloruro de 5-cloro-1,3-dimetilpirazol-4-sulfonilo
Especificaciones
5-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
10g
96.5
97%
MFCD00052536
HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
cloruro de 5-cloro-1,3-dimetilpirazol-4-sulfonilo
2777126
97%
Frasco de vidrio ámbar
88398-93-0
100.0
C5H6Cl2N2O2S
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
229.075
229.09
Videos
SDS Documentos
Certificados