Learn More
5-Cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509961
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
27006-76-4
C6H7ClN2O
158.585
SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
2777397
5-cloro-1,3-dimetilpirazol-4-carbaldehído
CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
27006-76-4
C6H7ClN2O
158.585
SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
2777397
5-cloro-1,3-dimetilpirazol-4-carbaldehído
CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.59
Porcentaje de pureza 97%