missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Cloro-1,3-benzodioxol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026509
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7228-38-8
C7H5ClO2
156.565
MFCD00010842
ODQPZHOXLYATLC-UHFFFAOYSA-N
138966
5-cloro-1,3-benzodioxol
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7228-38-8
C7H5ClO2
156.565
MFCD00010842
ODQPZHOXLYATLC-UHFFFAOYSA-N
138966
5-cloro-1,3-benzodioxol
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,3-benzodioxole
Densidad 1.34
Punto de ebullición 185°C to 187°C
Temperatura de inflamación 93°C (201°F)
Índice de refracción 1.556
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-chlorobenzo d 1,3 dioxole, 1-chloro-3,4-methylenedioxybenzene, 1,3-benzodioxole, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-chloro, 5-chloro-benzo 1,3 dioxole, pubchem3620, 4-chloro-1,2-methylenedioxybenzene, 5-chloro-1,3-benzodioxole, ukrorgsyn-bb bbr-008667
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'