Learn More
5-Cloro-1,10-fenantrolina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049917
47.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4199-89-7
C12H7ClN2
214.65
MFCD00004980
XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 5-chloro, 5-chloropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmo, 1,10-phenanthroline,5-chloro, 5-chloro-1,10 phenanthroline, 5-chloro-1,10-phenanthroline, 5-chloro-1, 10-phenanthroline
77865
5-chloro-1,10-phenanthroline
ClC1=CC2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4199-89-7
C12H7ClN2
214.65
MFCD00004980
XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 5-chloro, 5-chloropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmo, 1,10-phenanthroline,5-chloro, 5-chloro-1,10 phenanthroline, 5-chloro-1,10-phenanthroline, 5-chloro-1, 10-phenanthroline
77865
5-chloro-1,10-phenanthroline
ClC1=CC2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Used to prepare 1,10-phenanthrolinium cation. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-1,10-phenanthroline
Punto de fusión 123°C
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad It is soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.66
Forma física cristalino/a/s