Learn More
Bromuro de (5-carboxipentil)(trifenil)fosfonio, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.35 |
Porcentaje de pureza | 97% |