Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromotiofeno-2-carboxaldoxima, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B24968.03
Detalles adicionales : CAS : 2160-63-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441527
  • 44.40€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 1
2160-63-6
206.057
URLSTLFAZRSULI-XVNBXDOJSA-N
9578377
C1=C(SC(=C1)Br)C=NO
C5H4BrNOS
MFCD00126375
5-bromothiophene-2-carboxaldehyde oxime, 5-bromothiophene-2-carbaldehyde oxime, 5-bromo-2-thiophenaldoxime, 5-bromothiophene-2-carboxaldoxime, 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde oxime, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo-, oxime, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde oxime, 5-bromo 2-thienyl hydroxyimino methane, 2e-5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde oxime, e-1-5-bromothiophen-2-yl-n-hydroxymethanimine
(NE)-N-[(5-bromotiofén-2-il)metilideno]hidroxilamina
Especificaciones
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
1g
C5H4BrNOS
5-bromothiophene-2-carboxaldehyde oxime, 5-bromothiophene-2-carbaldehyde oxime, 5-bromo-2-thiophenaldoxime, 5-bromothiophene-2-carboxaldoxime, 5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde oxime, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-bromo-, oxime, 5-bromo-thiophene-2-carbaldehyde oxime, 5-bromo 2-thienyl hydroxyimino methane, 2e-5-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde oxime, e-1-5-bromothiophen-2-yl-n-hydroxymethanimine
C1=C(SC(=C1)Br)C=NO
206.057
206.06
132°C to 134°C
2160-63-6
MFCD00126375
URLSTLFAZRSULI-XVNBXDOJSA-N
(NE)-N-[(5-bromotiofén-2-il)metilideno]hidroxilamina
9578377
97%
Videos
SDS Documentos