Learn More
Ácido 5-bromosalicílico, 98 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 162142500
Detalles adicionales : CAS : 89-55-4 Peso : 0.30000kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 250g |
89-55-4 | |
217.02 | |
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N | |
6972 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)O |
C7H5BrO3 | |
MFCD00002455 | |
5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n | |
ácido 5-bromo-2-hidroxibenzoico |
Especificaciones
5-Bromosalicylic acid | |
Frasco de vidrio | |
Blanco a beige | |
250g | |
89-55-4 | |
100.0 | |
C7H5BrO3 | |
MFCD00002455 | |
5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n | |
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 5-bromo-2-hidroxibenzoico | |
6972 | |
Polvo |
Authentic | |
1% max. (K.F.) | |
162.0°C to 166.0°C | |
98% | |
97.5 | |
98% | |
BrC6H3(OH)CO2H | |
10, 107 | |
Solubility in water: soluble | |
C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)O | |
217.02 | |
217.02 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- 5-Bromosalicylic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.