Learn More
Ácido 5-bromosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-77419
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
89-55-4
C7H5BrO3
217.02
MFCD00002455
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n
6972
ácido 5-bromo-2-hidroxibenzoico
OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1O
89-55-4
C7H5BrO3
217.02
MFCD00002455
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n
6972
ácido 5-bromo-2-hidroxibenzoico
OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromosalicylic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162.0°C to 166.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(OH)CO2H
Cantidad 50 g
Beilstein 10, 107
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromosalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.