Learn More
5-Bromopyridine-3-carbohydrazide, 97%, Maybridge
137.20€
CAS 112193-41-6
Fórmula molecular C6H6BrN3O
Molecular Weight (g/mol) 216.038
Número MDL MFCD00173916
InChI Key VERXTAUONOFMLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromonicotinohydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide, bromonicotinohydrazide, acmc-20ea1n, maybridge1_006123, 5-bromonicotinic acid hydrazide, 5-bromo-3-pyridinecarbohydrazide, 5-bromo-nicotinic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-,hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide
PubChem CID 696365
IUPAC Name 5-bromopyridine-3-carbohydrazide
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)NN
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10019311 SDS Maybridge
RDP00027EA
10g Amber Glass Bottle 137.20€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
112193-41-6
216.038
VERXTAUONOFMLH-UHFFFAOYSA-N
696365
C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)NN
C6H6BrN3O
MFCD00173916
5-bromonicotinohydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide, bromonicotinohydrazide, acmc-20ea1n, maybridge1_006123, 5-bromonicotinic acid hydrazide, 5-bromo-3-pyridinecarbohydrazide, 5-bromo-nicotinic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-,hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide
5-bromopyridine-3-carbohydrazide
Especificaciones
5-Bromopyridine-3-carbohydrazide
10g
97.0
C6H6BrN3O
5-bromonicotinohydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide, bromonicotinohydrazide, acmc-20ea1n, maybridge1_006123, 5-bromonicotinic acid hydrazide, 5-bromo-3-pyridinecarbohydrazide, 5-bromo-nicotinic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-,hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide
C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)NN
216.038
216.04
Amber Glass Bottle
112193-41-6
97%
MFCD00173916
VERXTAUONOFMLH-UHFFFAOYSA-N
5-bromopyridine-3-carbohydrazide
696365
97%