Learn More
5-Bromopyridine-3-carbohydrazide, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge RDP00027EA
Detalles adicionales : CAS : 112193-41-6 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10019311
  • 137.20€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
112193-41-6
216.038
VERXTAUONOFMLH-UHFFFAOYSA-N
696365
C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)NN
C6H6BrN3O
MFCD00173916
5-bromonicotinohydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide, bromonicotinohydrazide, acmc-20ea1n, maybridge1_006123, 5-bromonicotinic acid hydrazide, 5-bromo-3-pyridinecarbohydrazide, 5-bromo-nicotinic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-,hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide
5-bromopyridine-3-carbohydrazide
Especificaciones
5-Bromopyridine-3-carbohydrazide
10g
97.0
C6H6BrN3O
5-bromonicotinohydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-, hydrazide, bromonicotinohydrazide, acmc-20ea1n, maybridge1_006123, 5-bromonicotinic acid hydrazide, 5-bromo-3-pyridinecarbohydrazide, 5-bromo-nicotinic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid,5-bromo-,hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, hydrazide
C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)NN
216.038
216.04
Amber Glass Bottle
112193-41-6
97%
MFCD00173916
VERXTAUONOFMLH-UHFFFAOYSA-N
5-bromopyridine-3-carbohydrazide
696365
97%
Videos
SDS Documentos