Learn More
(5-Bromopirid-2-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (5-Bromopyrid-2-yl)methanol |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.02 |
Porcentaje de pureza | 97% |