Learn More
5-Bromoftalida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032434
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
64169-34-2
C8H5BrO2
213.03
MFCD01797360
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
603144
5-bromo-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
64169-34-2
C8H5BrO2
213.03
MFCD01797360
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
603144
5-bromo-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
5-Bromophthalide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is a key intermediate of citalopram.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromoftalida es un importante intermedio orgánico. Se puede usar en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Es un intermedio clave del citalopram.
Solubilidad
Soluble en acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromophthalide
Punto de fusión 162°C to 166°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.03
Porcentaje de pureza 98%