Learn More
5-Bromonicotinic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 211392500
Detalles adicionales : CAS : 20826-04-4 Peso : 0.30000kg
Cantidad. 250g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10647304
  • 405.60€ / 250 g
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
20826-04-4
202.01
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
88707
C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)O
C6H4BrNO2
MFCD00009783
5-bromonicotinic acid, 5-bromo nicotinic acid, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, nicotinic acid, 5-bromo, 5-bromo-nicotinic acid, 3-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-bromo pyridine-5-carboxylic acid, pubchem1211, acmc-209fev
5-bromopyridine-3-carboxylic acid
Especificaciones
5-Bromonicotinic acid
Glass bottle
178°C to 180°C
20826-04-4
100.0
C6H4BrNO2
MFCD00009783
5-bromonicotinic acid, 5-bromo nicotinic acid, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, nicotinic acid, 5-bromo, 5-bromo-nicotinic acid, 3-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-bromo pyridine-5-carboxylic acid, pubchem1211, acmc-209fev
C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)O
202.01
202.01
98%
Authentic
Brown or Gray-Yellow to White
250g
97.5
97.5% min. (HPLC)
Br(C5H3N)COOH
22, 44
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
5-bromopyridine-3-carboxylic acid
88707
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 5-Bromonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos