Learn More
5-Bromonicotinic acid, 98%, ACROS Organics™
35.80€ - 405.60€
CAS 20826-04-4
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD00009783
InChI Key FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromonicotinic acid, 5-bromo nicotinic acid, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, nicotinic acid, 5-bromo, 5-bromo-nicotinic acid, 3-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-bromo pyridine-5-carboxylic acid, pubchem1211, acmc-209fev
PubChem CID 88707
IUPAC Name 5-bromopyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10246650 SDS Ver documentos Acros Organics
211390100
10g Glass bottle 35.80€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-12-2019
Añadir a la cesta
10358490 SDS Ver documentos Acros Organics
211390500
50g Glass bottle 123.30€
50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10647304 SDS Ver documentos Acros Organics
211392500
250g Glass bottle 405.60€
250 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
20826-04-4
202.01
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
88707
C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)O
C6H4BrNO2
MFCD00009783
5-bromonicotinic acid, 5-bromo nicotinic acid, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, nicotinic acid, 5-bromo, 5-bromo-nicotinic acid, 3-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-bromo pyridine-5-carboxylic acid, pubchem1211, acmc-209fev
5-bromopyridine-3-carboxylic acid
Especificaciones
5-Bromonicotinic acid
Glass bottle
178°C to 180°C
20826-04-4
100.0
C6H4BrNO2
MFCD00009783
5-bromonicotinic acid, 5-bromo nicotinic acid, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, nicotinic acid, 5-bromo, 5-bromo-nicotinic acid, 3-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-bromo pyridine-5-carboxylic acid, pubchem1211, acmc-209fev
C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)O
202.01
202.01
≥97.5%
Authentic
Brown or Gray-Yellow to White
10g
97.5
98%
Br(C5H3N)COOH
22, 44
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
5-bromopyridine-3-carboxylic acid
88707
Powder
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 5-Bromonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.