Learn More
Ácido 5-bromonicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10358490
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
20826-04-4
C6H4BrNO2
202.01
MFCD00009783
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
5-bromonicotinic acid, 5-bromo nicotinic acid, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, nicotinic acid, 5-bromo, 5-bromo-nicotinic acid, 3-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-bromo pyridine-5-carboxylic acid, pubchem1211, acmc-209fev
88707
ácido 5-bromopiridina-3-carboxílico
OC(=O)C1=CN=CC(Br)=C1
20826-04-4
C6H4BrNO2
202.01
MFCD00009783
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
5-bromonicotinic acid, 5-bromo nicotinic acid, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, nicotinic acid, 5-bromo, 5-bromo-nicotinic acid, 3-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-bromo pyridine-5-carboxylic acid, pubchem1211, acmc-209fev
88707
ácido 5-bromopiridina-3-carboxílico
OC(=O)C1=CN=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromonicotinic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 178°C to 180°C
Color Marrón o gris amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(C5H3N)COOH
Cantidad 50 g
Beilstein 22, 44
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.