Learn More
5-(bromometil)-2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880760
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1000339-73-0
C6H5BrF3NS
260.07
MFCD09264554
OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole
26597955
5-(bromometilo)-2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol
CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
1000339-73-0
C6H5BrF3NS
260.07
MFCD09264554
OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole
26597955
5-(bromometilo)-2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol
CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.08
Porcentaje de pureza 97%