Learn More
5-Bromoimidazo[1,2-a]piridina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031956
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
69214-09-1
C7H5BrN2
197.035
MFCD08275698
CCOFGVWHMYYDBG-UHFFFAOYSA-N
5-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo, acmc-209o6n, 5-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
13037241
5-bromoimidazo[1,2-a]piridina
C1=CC2=NC=CN2C(=C1)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
69214-09-1
C7H5BrN2
197.035
MFCD08275698
CCOFGVWHMYYDBG-UHFFFAOYSA-N
5-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo, acmc-209o6n, 5-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
13037241
5-bromoimidazo[1,2-a]piridina
C1=CC2=NC=CN2C(=C1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza ≥97%